Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
20678.187EA 66.6 EUR
20678.187 20678.267 20678.291
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥99%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254,22 g/mol
Pto. de fusión: 224 °C
Densidad: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149540
Núm. CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Free salicylic acid Max. 0.04 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in NH3 4 N Max. 0.03 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 0.1 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 25 ppm