Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico monohidrato ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
B22768.14
B22768.22
B22768.36
B22768.14EA
60.5
EUR
B22768.14
B22768.22
B22768.36
Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico monohidrato ≥94%
Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico monohidrato
Purity: 94%
CAS No.: 71989-93-0
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 2212148
Formula:
C₇H₆O₅·1H₂O MW: 188.14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149095 Núm. CAS: 71989-93-0 EINECS: 201-467-5 |