Floroglucina dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trihidroxibenceno dihidrato
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 37.9 EUR
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
Floroglucina dihidrato 99%
Floroglucina dihidrato
Formula: C₆H₆O₃·2H₂O
Pto. de fusión: 218…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149090
Núm. CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Índice Merck: 13,07413
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %