Floroglucina dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5-Trihidroxibenceno dihidrato
A13034.14
A13034.22
A13034.36
A13034.14EA
29.7
EUR
A13034.14
A13034.22
A13034.36
Floroglucina dihidrato ≥98%
Floroglucina dihidrato
Purity: 98%
CAS No.: 6099-90-7
Molecular Formula: C6H6O3.2H2O
Formula Weight: 162.14 (126.11anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 214-217°
MDL No.: MFCD00149090
Formula:
C₆H₆O₃·2H₂O Pto. de fusión: 214…217 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149090 Núm. CAS: 6099-90-7 EINECS: 203-611-2 Índice Merck: 14,7328 |