3,5-Dihidroxitolueno monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metilresorcinol monohidrato, Orcina monohidrato
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 116 EUR
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato 99%
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142,15 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56…61 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149092
Núm. CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Índice Merck: 12,06995
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %