3,5-Dihidroxitolueno monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metilresorcinol monohidrato, Orcina monohidrato
A10440.06 A10440.14 A10440.22
A10440.06EA 31.2 EUR
A10440.06 A10440.14 A10440.22
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato ≥97%
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato
Purity: 97% CAS No.: 6153-39-5 Molecular Formula: C7H8O2.H2O Formula Weight: 142.16 (124.14anhy) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 147°/5mm Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00149092
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142,15 g/mol
Pto. Ebullición: 147 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149092
Núm. CAS: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Índice Merck: 14,6864