Ácido p-toluenosulfónico monohidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
139020050 139025000 139021000 139020025 139020100
ACRO139020050EA 31.7 EUR
ACRO139020050 ACRO139025000 ACRO139021000 ACRO139020025 ACRO139020100
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato 99%, extra puro
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Pto. de fusión: 100…108 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142137
Núm. CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,09671
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
Titration Acid The para-isomer in TSA is min. 97%
Titration with CHA ≤0.5 % Sulfuric acid