Ácido p-toluenosulfónico monohidrato 97.5%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
171780010 171780025 171785000 171780050
ACRO171780010EA 75.4 EUR
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000 ACRO171780050
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato 97.5%, puro
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Pto. de fusión: 100…108 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142137
Núm. CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,09671
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %