Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ≥98.5% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
44002.22
44002.36
44002.22EA
43.1
EUR
44002.22
44002.36
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato ≥98.5% ACS
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Purity: 98.5+%
CAS No.: 6192-52-5
Molecular Formula: C7H8O3S.H2O
Formula Weight: 190.22 (172.20anhy)
Flash Point: 150°(302°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.24
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pink
Odour: Mild
Melting Point: 103-106°(anhy)
Boiling Point: 140°/20mm
Beilstein Reference: 3568023
Merck Reference: 14,9533
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00142137
Formula:
C₇H₈O₃S·1H₂O MW: 190,22 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 103…106 °C (anhidr.) Densidad: 1,24 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142137 Núm. CAS: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Índice Merck: 14,9533 |