Ácido p-toluenosulfónico monohidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido tolueno-4-sulfónico monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 70.5 EUR
1.09613.0100 1.09613.0500
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142137
Núm. CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,
Índice Merck: 12,09671
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C