Titriplex® IV (Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato) para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
CyDTA monohidrato, CDTA monohidrato, Titriplex® IV, Ácido trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08424.0025
1.08424.0100
1.08424.0025EA
239
EUR
1.08424.0025
1.08424.0100
Titriplex® IV (Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato) para análisis, Supelco®
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O MW: 364.35 g/mol Pto. de fusión: 213…216 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066429 Núm. CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 213 °C |
Molar Mass | 364.34 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |