Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: CyDTA monohidrato, CDTA monohidrato, Titriplex® IV, Ácido trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético monohidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 64.4 EUR
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
MW: 364.35 g/mol
Pto. de fusión: 213…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066429
Núm. CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3