Piperazina hexahidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Piperazine hydrate
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 145 EUR
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazina hexahidrato 98%
Piperazina hexahidrato
Formula: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 145…156 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 41…45 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149389
Núm. CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07617
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %