Piperazina hexahidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Piperazine hydrate
P7003-1KG P7003-200G
P7003-1KGEA 161 EUR
P7003-1KG P7003-200G
Piperazina hexahidrato, Supelco®
Piperazina hexahidrato
Formula: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44…45 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149389
Núm. CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&vid=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&prid=web&clid=SAPDAM