Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
411070010 411070050 411070250
ACRO411070010EA 220 EUR
ACRO411070010 ACRO411070050 ACRO411070250
Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato ACS
Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato
Formula: HAuCl₄·3H₂O
MW: 393,83 g/mol
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149904
Núm. CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue)
Assay ≥49.0 % (Au)
Insoluble matter ≤0.1 % (10 % in ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %