Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01582.0001
1.01582.0005
1.01582.0100
1.01582.0001EA
309
EUR
1.01582.0001
1.01582.0005
1.01582.0100
Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato para análisis, Supelco®
Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato
Formula:
HAuCl₄·3H₂O MW: 393.83 g/mol Pto. de fusión: 30 Densidad: 3.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149904 Núm. CAS: 16961-25-4 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 30 °C |
Molar Mass | 393.83 g/mol |
Density | 3.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) strongly acid |