Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
G4022-1GEA 0 EUR
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Ácido tetracloroáurico (III) trihidrato
Formula: HAuCl₄·3H₂O
MW: 393.83 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 3.9 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149904
Núm. CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %