Ácido tetracloroaurico hidrato ≥99.999% (metals basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
42803.06
42803.03
42803.06EA
923
EUR
42803.06
42803.03
Ácido tetracloroaurico hidrato ≥99.999% (metals basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Ácido tetracloroaurico hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 27988-77-8
Molecular Formula: HAuCl4.xH2O
Formula Weight: 339.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow-orange
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149903
Formula:
HAuCl₄·H₂O MW: 357.8 g/mol Densidad: 1.169 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149903 Núm. CAS: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8 III |