Litio cloruro hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Lithium chloride xhydrate, Hydrochloric acid lithium salt hydrate
10735.14 10735.22
10735.14EA 163 EUR
10735.14 10735.22
Litio cloruro hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Litio cloruro hidrato
Purity: 99.996% CAS No.: 85144-11-2 Molecular Formula: LiCl.xH2O Formula Weight: 42.39(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00149764
Formula: ClLi·xH₂O
MW: 42.39 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >98 °C (-H₂O)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149764
Núm. CAS: 85144-11-2
EINECS: 231-212-3
Índice Merck: 14,5528