Perclorato de litio trihidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio perclorato trihidrato
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 34.1 EUR
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Perclorato de litio trihidrato 99%, extra puro
Perclorato de litio trihidrato
Formula: ClLiO₄·3H₂O
Pto. de fusión: 95 °C
Densidad: 1,841 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149765
Núm. CAS: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm