Perclorato de litio trihidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Litio perclorato trihidrato
11638.30
11638.A1
11638.30EA
97.8
EUR
11638.30
11638.A1
Perclorato de litio trihidrato, grado reactivo
Perclorato de litio trihidrato
CAS No.: 13453-78-6
Molecular Formula: ClLiO4.3H2O
Formula Weight: 160.45 (106.40anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.84
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5539
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149765
Formula:
ClLiO₄·3H₂O Pto. de fusión: 91,85 °C Densidad: 1,84 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149765 Núm. CAS: 13453-78-6 EINECS: 232-237-2 UN: 1481 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,5539 |