Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
211095000 211090025
ACRO211095000EA 66.6 EUR
ACRO211095000 ACRO211090025
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato 99+% para análisis
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,85 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %