Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato 98.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato
424130050 424135000 424130025
ACRO424130050EA 34.2 EUR
ACRO424130050 ACRO424135000 ACRO424130025
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato 98.5% ACS
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1.85 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %