Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato 98.5-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
|
Sinónimos:
Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato
33358.22
33358.36
33358.A3
33358.22EA
43
EUR
33358.22
33358.36
33358.A3
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato 98.5-102.0% ACS
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Purity: 98.5-102.0%
CAS No.: 14459-95-1
Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O
Formula Weight: 422.39 (368.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.85
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: 9.5
Melting Point: 69-71°
Merck Reference: 14,7631
MDL No.: MFCD00167023
Formula:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O MW: 422.39 g/mol Pto. de fusión: 69…71 °C Densidad: 1.85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167023 Núm. CAS: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Índice Merck: 14,7631 |