Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
|
A15736.0E
A15736.22
A15736.36
A15736.0EEA
249
EUR
A15736.0E
A15736.22
A15736.36
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥98%
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 14459-95-1
Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O
Formula Weight: 422.39 (368.36anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5
Melting Point: 69-71°
Merck Reference: 14,7631
MDL No.: MFCD00167023
Formula:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Pto. de fusión: 69…71 °C Densidad: 1,85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167023 Núm. CAS: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Índice Merck: 14,7631 |