Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato, extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04982.1000 1.04982.9025
1.04982.1000EA 242 EUR
1.04982.1000 1.04982.9025
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato, extra puro, Supelco®
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793