Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
1.04984.0100EA 90.8 EUR
1.04984.0100 1.04984.0500 1.04984.9050
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Pto. de fusión: 70
Densidad: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 289 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 422.39 g/mol
Bulk Density 950 - 1050 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)