Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥96%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato
26812.295EA 64.5 EUR
26812.295 26812.460
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥96%, TECHNICAL
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Pto. de fusión: 70
Densidad: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %