Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hexacianoferrato de tetrapotasio trihidrato, Potasio ferrocianuro trihidrato
26815.262EA 61.9 EUR
26815.262 26815.460
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Pto. de fusión: 70
Densidad: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167023
Núm. CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Índice Merck: 12,07793
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %