Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
|
26816.232EA
40.8
EUR
26816.232
26816.298
26816.460
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio hexacianoferrato (II) trihidrato
Formula:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Pto. de fusión: 70 °C Densidad: 1,889 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167023 Núm. CAS: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Índice Merck: 12,07793 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99.0 % |
Ba (Barium) | Passes test |
Insolubility in water | Max. 0.03 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 % |