Sodio molibdato dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
A19222.0E A19222.22 A19222.36
A19222.0EEA 591 EUR
A19222.0E A19222.22 A19222.36
Sodio molibdato dihidrato ≥98%
Sodio molibdato dihidrato
Purity: 98% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O MDL No.: MFCD00149170
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (-2H₂O)
Densidad: 2.71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718