tetra-Sodio difosfato decahidrato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Sodio pirofosfato decahidrato
0309.1000EA 90.99 EUR
0309.1000 0309.9050
tetra-Sodio difosfato decahidrato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tetra-Sodio difosfato decahidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446,06 g/mol
Pto. de fusión: 80 °C
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149200
Núm. CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 103.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 9.5 - 10.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %