Columnas de filtración con frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Proveedor: Avantor
7121-03EA 184 EUR
7121-03 7121-01 7121-06
Columnas de filtración con frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Columnas de cromatografía
Estas columnas para SPE de filtración vacías están empaquetadas con frits duales de 20 µm. Están diseñadas para el uso con procesadores de columna de vidrio spe-12G y spe-24G.