tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
0308.1000EA 31.7 EUR
0308.1000 0308.9025BB
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Pto. de fusión: ∼75 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
IR: 01-2119489800-32-xxxx
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 98 %