di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Potasio fosfato disódico trihidrato
20593-0250
205935000
205930025
70000011.2948EA
0
EUR
70000011.2948
ACRO205935000
ACRO205930025
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato 99+% para análisis
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato
Formula:
K₂HPO₄·3H₂O MW: 228.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149926 Núm. CAS: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Adhering crystals |
pH | 8.5 to 9.6 (5 % solution) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Lead (Pb) | ≤30 ppm |
Nickel (Ni) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.005 % |