di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Potasio fosfato disódico trihidrato
33365.30
33365.A1
33365.30EA
80.7
EUR
33365.30
33365.A1
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, grado reactivo
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato
CAS No.: 16788-57-1
Molecular Formula: K2HPO4.3H2O
Formula Weight: 228.23 (174.18anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,7658
MDL No.: MFCD00149926
Formula:
K₂HPO₄·3H₂O MW: 228.22 g/mol Pto. Ebullición: ∼340 °C (1013 hPa) Densidad: 2.504 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149926 Núm. CAS: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 Índice Merck: 14,7658 |