di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio fosfato disódico trihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
1.05099.0250EA 111 EUR
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato
Formula: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Pto. Ebullición: ∼340 °C (1013 hPa)
Densidad: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149926
Núm. CAS: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)