di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
0304.1000EA 59.27 EUR
0304.1000 0304.9050
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Índice Merck: 13,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 101.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Nitrogen Compounds (as N) max. 5