di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
11592.36 11592.A3
11592.36EA 79.9 EUR
11592.36 11592.A3
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-102.0% ACS
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7782-85-6 Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O Formula Weight: 268.07 (141.98anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.7 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 48.1°-5H2O Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00149180
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Pto. de fusión: 48.1 °C (-5H₂O)
Densidad: 1.7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Índice Merck: 14,8659