Sodio sulfuro nonahidrato ≥98.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
208043-500GEA 212 EUR
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
Sodio sulfuro nonahidrato ≥98.0% ACS, Fluka™
Sodio sulfuro nonahidrato
Formula: Na₂S·9H₂O
Pto. Ebullición: 920 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,43 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149184
Núm. CAS: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
IR: 01-2119513694-38
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) Max. 0.1 %
Iron (Fe) complying