Litio sulfato monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Litio sulfato monohidrato
A10410.0E
A10410.22
A10410.36
A10410.0EEA
523
EUR
A10410.0E
A10410.22
A10410.36
Litio sulfato monohidrato ≥99%
Litio sulfato monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 130° -H2O
MDL No.: MFCD00149766
Formula:
Li₂SO₄·H₂O Pto. de fusión: 130 °C (-H₂O) Densidad: 2,06 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149766 Núm. CAS: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 Índice Merck: 14,5541 |