Volframato de disodio dihidrato ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
87371.30
87371.A1
87371.30EA
113
EUR
87371.30
87371.A1
Volframato de disodio dihidrato ≥95%
Volframato de disodio dihidrato
Purity: 95%
CAS No.: 10213-10-2
Molecular Formula: Na2WO4.2H2O
Formula Weight: 329.86 (293.83anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.250
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8698
MDL No.: MFCD00149190
Formula:
Na₂WO₄·2H₂O MW: 329,85 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (-2H₂O) Densidad: 3,250 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149190 Núm. CAS: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Índice Merck: 14,8698 |