Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Bis(sulfato) de aluminio y potasio dodecahidrato, Alumbre de potasio
217480010 217485000 217480025
ACRO217480010EA 65.6 EUR
ACRO217480010 ACRO217485000 ACRO217480025
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 99.5% para análisis
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Pto. de fusión: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149143
Núm. CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Índice Merck: 12,00373
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
pH 3 to 3.5 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤2000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm