Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
423260050
423265000
423260025
ACRO423260050EA
26.8
EUR
ACRO423260050
ACRO423265000
ACRO423260025
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 98+% ACS
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Formula:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Pto. de fusión: 92 °C Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149143 Núm. CAS: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Índice Merck: 12,00373 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |