Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Bis(sulfato) de aluminio y potasio dodecahidrato, Alumbre de potasio
A10906.0E
A10906.36
A10906.0EEA
106
EUR
A10906.0E
A10906.36
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato ≥98%
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 7784-24-9
Molecular Formula: KAl(SO4)2.12H2O
Formula Weight: 474.38 (258.20anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 92°
MDL No.: MFCD00149143
Formula:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Pto. de fusión: 92 °C Densidad: 1,757 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149143 Núm. CAS: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Índice Merck: 14,360 |