Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Bis(sulfato) de aluminio y potasio dodecahidrato, Alumbre de potasio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01047.1000
1.01047.9025
1.01047.1000EA
74.6
EUR
1.01047.1000
1.01047.9025
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Formula:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Pto. de fusión: 92,5 °C Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00149143 Núm. CAS: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Índice Merck: 12,00373 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 139 g/l (20 °C) |
Melting Point | 92.5 °C |
Molar Mass | 474.39 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Density | 1.75 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.0 - 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |