Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 97, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Bis(sulfato) de aluminio y potasio dodecahidrato, Alumbre de potasio
21098.293EA 63.7 EUR
21098.293 21098.362
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato 97, TECHNICAL
Aluminio y potasio sulfato dodecahidrato
Formula: AlK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 474.39 g/mol
Pto. de fusión: 92.5 °C
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149143
Núm. CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
IR: 01-2119960162-44
Índice Merck: 12,00373
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %