Cromo (III) potasio sulfato dodecahidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 36.8 EUR
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
Cromo (III) potasio sulfato dodecahidrato 98+%
Cromo (III) potasio sulfato dodecahidrato
Formula: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149917
Núm. CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Índice Merck: 13,02250
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)