Cromo (III) potasio sulfato dodecahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(sulfato) de cromo y potasio dodecahidrato, Cromo (III) y potasio sulfato dodecahidrato
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
A11816.0EEA
194
EUR
A11816.0E
A11816.22
A11816.36
Cromo (III) potasio sulfato dodecahidrato ≥98%
Cromo (III) potasio sulfato dodecahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
MDL No.: MFCD00149917
Formula:
CrK(SO₄)₂·12H₂O MW: 499.4 g/mol Pto. de fusión: 89 Densidad: 1.83 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149917 Núm. CAS: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Índice Merck: 13,02250 |