Bromuro de bario dihidrato ≥99.3%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.3%
CAS No.: 7791-28-8
Molecular Formula: BaBr2.2H2O
Formula Weight: 333.17 (297.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.58
Appearance: White
Solubility: Very soluble in water, soluble in methanol
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00149153
Formula:
BaBr₂·2H₂O Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 3,58 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149153 Núm. CAS: 7791-28-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,968 |